Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tetrakis(dimethylamino)diboron ≥95.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tetrakis(dimethylamino)diborane

T3019-1G
TCIAT3019-1GEA 102 EUR InStock
TCIAT3019-1G
Tetrakis(dimethylamino)diboron ≥95.0% (sur base azote total)
Tetrakis(dimethylamino)diboron


Formule: C₈H₂₄B₂N₄
MW: 197,93 g/mol
Point d'ébullition: 87°C
Point de fusion: -33°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00048012
Numéro CAS: 1630-79-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04745a1088aceb40db106a2e2f8c21b6b19b8c14&vid=04745a1088aceb40db106a2e2f8c21b6b19b8c14&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité