Tetrakis(acetonitrile)palladium(II) bis(trifluoromethanesulphonate) ≥95.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tetrakis(acetonitrile)palladium(II) Ditriflate
T3023-1G
TCIAT3023-1GEA 137 EUR InStock
TCIAT3023-1G
Tetrakis(acetonitrile)palladium(II) bis(trifluoromethanesulphonate) ≥95.0% (par azote total et analyse par titration)
Tetrakis(acetonitrile)palladium(II) bis(trifluoromethanesulphonate)
Formule: C₁₀H₁₂F₆N₄O₆PdS₂
MW: 568,76 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28386116
Numéro CAS: 68569-14-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cad56603c92488cc31bbeff4f1dadb8a736b985f&vid=cad56603c92488cc31bbeff4f1dadb8a736b985f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité