Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tris(2-cyanoethyl) borate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Boric acid tris(2-cyanoethyl) ester

T3024-5G
TCIAT3024-5GEA 149 EUR InStock
TCIAT3024-5G
Tris(2-cyanoethyl) borate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tris(2-cyanoethyl) borate


Formule: C₉H₁₂BN₃O₃
MW: 221,02 g/mol
Numéro CAS: 126755-67-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b157050277d9c88487981625baf213b413e089dd&vid=b157050277d9c88487981625baf213b413e089dd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité