Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5,8,11-Tétrakis(2-méthyl-2-propanyl)pérylène ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: TBP

T3053-100MG
TCIAT3053-100MGEA 176 EUR InStock
TCIAT3053-100MG
2,5,8,11-Tétrakis(2-méthyl-2-propanyl)pérylène ≥97.0% (par HPLC)
2,5,8,11-Tétrakis(2-méthyl-2-propanyl)pérylène


Formule: C₃₆H₄₄
MW: 476,75 g/mol
Point de fusion: 312°C
Numéro MDL: MFCD09835379
Numéro CAS: 80663-92-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7f54c10553363757cb1559c524f232547f556e6&vid=a7f54c10553363757cb1559c524f232547f556e6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité