1,3,3-Trimethyl-3,4-dihydroisoquinoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
T3060-1G
TCIAT3060-1GEA 141 EUR InStock
TCIAT3060-1G
1,3,3-Trimethyl-3,4-dihydroisoquinoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,3,3-Trimethyl-3,4-dihydroisoquinoline
Formule: C₁₂H₁₅N
Point d'ébullition: 125°C
Numéro MDL: MFCD00608546
Numéro CAS: 79023-51-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=957836ce779bbab50f2ebd1c3ad2d3a2d750bb16&vid=957836ce779bbab50f2ebd1c3ad2d3a2d750bb16&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité