Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5,10,15,20-Tetrakis(p-tolyl)porphyrin ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 5,10,15,20-Tetrakis(4-methylphenyl)porphyrin, 5,10,15,20-Tetrakis(4-methylphenyl)-21H,23H-porphine, 5,10,15,20-Tetrakis(p-tolyl)-21H,23H-porphine

T3063-5G
TCIAT3063-5GEA 213 EUR InStock
TCIAT3063-5G
5,10,15,20-Tetrakis(p-tolyl)porphyrin ≥98.0% (par HPLC, azote total)
5,10,15,20-Tetrakis(p-tolyl)porphyrin


Formule: C₄₈H₃₈N₄
MW: 670,86 g/mol
Point de fusion: 300°C
Numéro MDL: MFCD00239499
Numéro CAS: 14527-51-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f623ffc2fd166151b51ebaca40628d12f8f4fb1&vid=2f623ffc2fd166151b51ebaca40628d12f8f4fb1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green to Dark blue powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Absorbance (E1%1cm) min. 275 (Toluene, 513 to 518 nm)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité