Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tris(acetonitrile)cyclopentadienylruthenium(II) hexafluorophosphate ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: TRIS(ACETONITRILE)CYCLOPENTADIENYLRUTHENIUM(I) HEXACHLOROPHOSPHATE, Tris(acetonitrile)cyclopentadienylruthenium hexafluorophosphate, Trisacetonitrilecyclopentadienylrutheniumhexachlorophosphate

T3079-200MG
TCIAT3079-200MGEA 138 EUR InStock
TCIAT3079-200MG
Tris(acetonitrile)cyclopentadienylruthenium(II) hexafluorophosphate ≥98.0% (par HPLC)
Tris(acetonitrile)cyclopentadienylruthenium(II) hexafluorophosphate


Formule: C₁₁H₉F₆N₃PRu
MW: 429,24 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02684569
Numéro CAS: 80049-61-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc64df90eab6e65ffef513729d63bfade5830388&vid=bc64df90eab6e65ffef513729d63bfade5830388&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Elemental analysis (Nitrogen) 9.10 to 10.10 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité