Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(2-Thiophenesulphonyl)-L-prolinamide ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

T3080-100MG
TCIAT3080-100MGEA 114 EUR InStock
TCIAT3080-100MG
N-(2-Thiophenesulphonyl)-L-prolinamide ≥98.0% (par HPLC)
N-(2-Thiophenesulphonyl)-L-prolinamide


Formule: C₉H₁₂N₂O₃S₂
MW: 260,33 g/mol
Numéro CAS: 1089663-51-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9f73fda411d70874084f9a9fc26c75d7192644d&vid=d9f73fda411d70874084f9a9fc26c75d7192644d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%
Elemental analysis (Nitrogen) 10.30 to 11.00 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité