Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(1,2,3,6-Tetrahydro-4-pyridyl)-2-benzimidazolinone ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3-Dihydro-1-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-2H-benzimidazole-2-one

T3085-1G
TCIAT3085-1GEA 228 EUR InStock
TCIAT3085-1G
1-(1,2,3,6-Tetrahydro-4-pyridyl)-2-benzimidazolinone ≥97.0% (par HPLC)
1-(1,2,3,6-Tetrahydro-4-pyridyl)-2-benzimidazolinone


Formule: C₁₂H₁₃N₃O
MW: 215,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00044827
Numéro CAS: 2147-83-3
EINECS: 218-415-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9251606b9faaae6f61fd6f91437165a8846f803c&vid=9251606b9faaae6f61fd6f91437165a8846f803c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité