Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4,5-Triméthoxybenzylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

T3087-5G
TCIAT3087-5GEA 55 EUR InStock
TCIAT3087-5G
3,4,5-Triméthoxybenzylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3,4,5-Triméthoxybenzylamine


Formule: C₁₀H₁₅NO₃
Numéro MDL: MFCD00017150
Numéro CAS: 18638-99-8
EINECS: 242-468-0
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6fde049801d23b201c8616254ed774f6105f27be&vid=6fde049801d23b201c8616254ed774f6105f27be&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité