Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

m-Tolidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2'-Dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine, 4,4'-Diamino-2,2'-dimethylbiphenyl, 2,2'-Dimethylbenzidine

T3098-25G
TCIAT3098-25GEA 88 EUR InStock
TCIAT3098-25G
m-Tolidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
m-Tolidine


Formule: C₁₄H₁₆N₂
MW: 212,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD02269175
Numéro CAS: 84-67-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d953335bb4737f38562e4c9e58da3c70ec7e4c2&vid=3d953335bb4737f38562e4c9e58da3c70ec7e4c2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité