Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Thien-2-ylpiperidine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T3107-200MG
TCIAT3107-200MGEA 226 EUR InStock
TCIAT3107-200MG
4-Thien-2-ylpiperidine ≥98.0% (par GC)
4-Thien-2-ylpiperidine


Formule: C₉H₁₃NS
Numéro MDL: MFCD12027113
Numéro CAS: 198334-38-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f382ccb3a903e70d964125ce02c3eaed11bb3172&vid=f382ccb3a903e70d964125ce02c3eaed11bb3172&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité