Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2,3,4-Tetrahydrocyclopenta[b]indole ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T3116-5G
TCIAT3116-5GEA 84.7 EUR InStock
TCIAT3116-5G
1,2,3,4-Tetrahydrocyclopenta[b]indole ≥97.0% (par GC)
1,2,3,4-Tetrahydrocyclopenta[b]indole


Formule: C₁₁H₁₁N
MW: 157,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00225387
Numéro CAS: 2047-91-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc8eacee323531f12809f348c78e753bc20e58dd&vid=cc8eacee323531f12809f348c78e753bc20e58dd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystaline
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 104.0 to 109.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité