Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

[[(3,4,5-Trimethyl-1H-pyrrol-2-yl)(3,4,5-trimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene)methyl]carbonitrile](difluoroborane) ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T3127-200MG
TCIAT3127-200MGEA 192 EUR InStock
TCIAT3127-200MG
[[(3,4,5-Trimethyl-1H-pyrrol-2-yl)(3,4,5-trimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene)methyl]carbonitrile](difluoroborane) ≥98.0% (par GC)
[[(3,4,5-Trimethyl-1H-pyrrol-2-yl)(3,4,5-trimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene)methyl]carbonitrile](difluoroborane)


Formule: C₁₆H₁₈BF₂N₃
Numéro CAS: 157410-23-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité