Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,5,6,8-Tétrabromo-1,10-phénanthroline ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

T3133-100MG
TCIAT3133-100MGEA 107 EUR InStock
TCIAT3133-100MG
3,5,6,8-Tétrabromo-1,10-phénanthroline ≥95.0% (par HPLC)
3,5,6,8-Tétrabromo-1,10-phénanthroline


Formule: C₁₂H₄Br₄N₂
MW: 495,79 g/mol
Point de fusion: 356°C
Numéro MDL: MFCD09879848
Numéro CAS: 66127-00-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2aaefa5e9513190f40e600075b71032387010b75&vid=2aaefa5e9513190f40e600075b71032387010b75&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 5.20 to 6.00 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité