Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tiagabine hydrochloride ≥99.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (R)-1-(4,4-Bis(3-methylthiophen-2-yl)but-3-en-1-yl)piperidine-3-carboxylic acid hydrochloride, Tiagabine HCl

T3165-250MG
TCIAT3165-250MGEA 151 EUR InStock
TCIAT3165-250MG
Tiagabine hydrochloride ≥99.0% (par HPLC)
Tiagabine hydrochloride


Formule: C₂₀H₂₅NO₂S₂
MW: 412,00 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07369025
Numéro CAS: 145821-59-6
Merck Index: 14,09417
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44422159c4af486aa3587e253cbfb647b21256c3&vid=44422159c4af486aa3587e253cbfb647b21256c3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 189.0 to 194.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -9.0 to -12.0 deg (C=1, H2O)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité