Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tris(3-hydroxypropyltriazolylmethyl)amine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: THPTA, Tris[[1-(3-hydroxypropyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methyl]amine, 3,3′,3′′-(4,4′,4′′-(Nitrilotris(methylene))tris(1H-1,2,3-triazole-4,1-diyl))tris(propan-1-ol)

T3171-200MG
TCIAT3171-200MGEA 161 EUR InStock
TCIAT3171-200MG
Tris(3-hydroxypropyltriazolylmethyl)amine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Tris(3-hydroxypropyltriazolylmethyl)amine


Formule: C₁₈H₃₀N₁₀O₃
MW: 434,51 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD27665386
Numéro CAS: 760952-88-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e732d04bb30727c64b101a7a6e2891b3f437de3b&vid=7e5bbb8ac41820a24aa72af5c2b3fe8a9bbddb84&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 94.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité