Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Quinolineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Quinoline-3-boronic acid pinacolate, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoline, Quinoline-3-boronic acid Pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(3-quinolyl)-1,3,2-dioxaborolane

T3180-1G
TCIAT3180-1GEA 72.6 EUR InStock
TCIAT3180-1G
3-Quinolineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Quinolineboronic acid pinacol ester


Formule: C₁₅H₁₈BNO₂
MW: 255,1199 g/mol
Numéro MDL: MFCD05155218
Numéro CAS: 171364-85-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4127fc476eada1c13552e85ed44402260c86cb22&vid=4127fc476eada1c13552e85ed44402260c86cb22&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité