Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-(Trifluoromethyl)-3-pyridylboronic acid, 2-(Trifluoromethyl)pyridin-5-ylboronic acid, 2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-boronic acid, (6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)boronic acid

T3188-1G
TCIAT3188-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAT3188-1G
2-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid


Formule: C₆H₅BF₃NO₂
MW: 190,92 g/mol
Numéro MDL: MFCD07375381
Numéro CAS: 868662-36-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6ad38c3eb0a6801708364bbf5bd6dd55239a672&vid=a6ad38c3eb0a6801708364bbf5bd6dd55239a672&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité