Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,14-Diamino-3,6,9,12-tetraoxatetradecane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

T3198-100MG
TCIAT3198-100MGEA 285 EUR InStock
TCIAT3198-100MG
1,14-Diamino-3,6,9,12-tetraoxatetradecane ≥97.0% (par GC)
1,14-Diamino-3,6,9,12-tetraoxatetradecane


Formule: C₁₀H₂₄N₂O₄
Point d'ébullition: 139°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01365938
Numéro CAS: 68960-97-4
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f81af00f6b3c107881736f3760d1d0a4722d65f&vid=7f81af00f6b3c107881736f3760d1d0a4722d65f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité