Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-N-(3,6,9,12-Tetraoxatridecyl)-alpha-lipoamide ≥90.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (R)-5-(1,2-Dithiolan-3-yl)-N-(3,6,9,12-tetraoxatridecyl)valeramide, mPEG4-(R)-Lipoamide

T3199-100MG
TCIAT3199-100MGEA 479 EUR InStock
TCIAT3199-100MG
(R)-N-(3,6,9,12-Tetraoxatridecyl)-alpha-lipoamide ≥90.0% (par HPLC)
(R)-N-(3,6,9,12-Tetraoxatridecyl)-alpha-lipoamide


Formule: C₁₇H₃₃NO₅S₂
MW: 395,57 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD21363251
Numéro CAS: 1334172-66-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfbb91acd84b7765c23d2cf0a51b6743218e75eb&vid=427386d8b41b43f7a8ea42346ca7d8d64eaeb2d2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (HPLC) (CAD) min. 90.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité