Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4,6-Trimethyl-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

T3200-1ML
TCIAT3200-1MLEA 205 EUR InStock
TCIAT3200-1ML
3,4,6-Trimethyl-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde ≥95.0% (par GC)
3,4,6-Trimethyl-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde


Formule: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Point d'ébullition: 93°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 13702-58-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=761e0eaee98387a22272c6058a2786ac15ec8629&vid=761e0eaee98387a22272c6058a2786ac15ec8629&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité