Tetrabutylammonium bis(3,4,6-trichloro-1,2-benzenedithiolato)nickelate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
T3205-200MG
TCIAT3205-200MGEA 83.6 EUR InStock
TCIAT3205-200MG
Tetrabutylammonium bis(3,4,6-trichloro-1,2-benzenedithiolato)nickelate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Tetrabutylammonium bis(3,4,6-trichloro-1,2-benzenedithiolato)nickelate
Formule: C₂₈H₃₈Cl₆NNiS₄
Numéro CAS: 87314-12-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acaae6480f1ed8735f90b697491cc0d39f31d6b0&vid=acaae6480f1ed8735f90b697491cc0d39f31d6b0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité