Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tris(acetylacetonato)(1,10-phenanthroline)europium(III) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

T3206-200MG
TCIAT3206-200MGEA 214 EUR InStock
TCIAT3206-200MG
Tris(acetylacetonato)(1,10-phenanthroline)europium(III) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tris(acetylacetonato)(1,10-phenanthroline)europium(III)


Formule: C₂₇H₂₉EuN₂O₆
MW: 629,50 g/mol
Numéro CAS: 17568-09-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7ed8e77ef30ba32320fd681ead6f827ccbb3707&vid=c7ed8e77ef30ba32320fd681ead6f827ccbb3707&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité