Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tris(acetylacetonato)(1,10-phenanthroline)terbium(III) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

T3207-200MG
TCIAT3207-200MGEA 152 EUR InStock
TCIAT3207-200MG
Tris(acetylacetonato)(1,10-phenanthroline)terbium(III) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tris(acetylacetonato)(1,10-phenanthroline)terbium(III)


Formule: C₂₇H₂₉N₂O₆Tb
MW: 636,46 g/mol
Numéro CAS: 18078-86-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1b3f8630cf4541313a77ef86a4032a738227260&vid=c1b3f8630cf4541313a77ef86a4032a738227260&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité