Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(3-Acetamidophenyl)boronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)acetamide, 3-Acetamidophenylboronic acid Pinacol ester, 3-Acetamidophenylboronic acid, pinacol estet, 2-(3-Acetamidophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3'-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)acetanilide

T3216-1G
TCIAT3216-1GEA 63.8 EUR InStock
TCIAT3216-1G
(3-Acetamidophenyl)boronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(3-Acetamidophenyl)boronic acid pinacol ester


Formule: C₁₄H₂₀BNO₃
MW: 261,1245 g/mol
Numéro MDL: MFCD03789261
Numéro CAS: 480424-93-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6df38e122fd9d82ee2467c9e745fed42265db8&vid=8b6df38e122fd9d82ee2467c9e745fed42265db8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 188.0 to 192.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité