Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

3,6-Dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,6-Dihydro-2H-pyran-4-boronic acid Pinacol ester, 2-(3,6-Dihydro-2H-pyran-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3,6-Dihydro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2H-pyran, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,6-dihydro-2H-pyran

T3217-1G
TCIAT3217-1GEA 107 EUR InStock
TCIAT3217-1G
3,6-Dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3,6-Dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester


Formule: C₁₁H₁₉BO₃
MW: 210,08 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11052631
Numéro CAS: 287944-16-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité