Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(Triallylsilyl)propyl acrylate ≥92.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Acrylic acid 3-(Triallylsilyl)propyl ester

Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)

T3228-5G
TCIAT3228-5GEA 115 EUR InStock
TCIAT3228-5G
3-(Triallylsilyl)propyl acrylate ≥92.0% (par GC) stabilisé
3-(Triallylsilyl)propyl acrylate


Formule: C₁₅H₂₄O₂Si
MW: 264,44 g/mol
Numéro CAS: 1990509-29-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ece5c4b00b2651edbd28a2c7c9b95843212bde63&vid=ece5c4b00b2651edbd28a2c7c9b95843212bde63&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 92.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité