Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4',4''-Tris[2-naphthyl(phenyl)amino]triphenylamine ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-TNATA

T3233-1G
TCIAT3233-1GEA 203 EUR InStock
TCIAT3233-1G
4,4',4''-Tris[2-naphthyl(phenyl)amino]triphenylamine ≥98.0% (par HPLC)
4,4',4''-Tris[2-naphthyl(phenyl)amino]triphenylamine


Formule: C₆₆H₄₈N₄
MW: 897,14 g/mol
Point de fusion: 247°C
Numéro MDL: MFCD01310662
Numéro CAS: 185690-41-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0f4042ad91923203e9e717b2bf00e7a88c39b0c&vid=f0f4042ad91923203e9e717b2bf00e7a88c39b0c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité