Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(Morpholino)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(Morpholino)phenylboronic acid Pinacol ester, 4-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]morpholine, 2-[3-(Morpholino)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane

T3237-1G
TCIAT3237-1GEA 95.7 EUR InStock
TCIAT3237-1G
3-(Morpholino)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC)
3-(Morpholino)phenylboronic acid pinacol ester


Formule: C₁₆H₂₄BNO₃
MW: 289,1777 g/mol
Numéro MDL: MFCD03412097
Numéro CAS: 852227-95-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 82.0 to 87.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité