Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Truxenone ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Tribenzoylenebenzene, 5H-Diindeno[1,2-a:1',2'-c]fluorene-5,10,15-trione

T3249-200MG
TCIAT3249-200MGEA 184 EUR InStock
TCIAT3249-200MG
Truxenone ≥98.0% (par HPLC)
Truxenone


Formule: C₂₇H₁₂O₃
MW: 384,39 g/mol
Point de fusion: 367°C
Numéro MDL: MFCD02100816
Numéro CAS: 4430-15-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3cdb4a747da55c57110f2dcd2cd0098d1e6c04e&vid=bf2715cf47ec9efe713fc02b14cd7185f8368626&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité