Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide orthotellurique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Telluric acid

T3253-25G
TCIAT3253-25GEA 66 EUR InStock
TCIAT3253-25G
Acide orthotellurique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Acide orthotellurique


Formule: H₆O₆Te
MW: 229,64 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011609
Numéro CAS: 7803-68-1
EINECS: 232-267-6
ONU: 3284
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,09120
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité