Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4,6-Triphényl-1,3,5-triazine ≥99.0% (par GC), purifié par sublimation

Fournisseur: TCI
Attention

T3268-1G
TCIAT3268-1GEA 72.6 EUR InStock
TCIAT3268-1G
2,4,6-Triphényl-1,3,5-triazine ≥99.0% (par GC), purifié par sublimation
2,4,6-Triphényl-1,3,5-triazine


Formule: C₂₁H₁₅N₃
MW: 309,37 g/mol
Point d'ébullition: 230°C
Numéro MDL: MFCD00006051
Numéro CAS: 493-77-6
EINECS: 207-779-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 234.0 to 238.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité