Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Thiazol-2-ylpiperazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(1-Piperazinyl)thiazole, 2-(Piperazin-1-yl)thiazole, 1-(2-Thiazolyl)piperazine

T3273-200MG
TCIAT3273-200MGEA 74.8 EUR InStock
TCIAT3273-200MG
1-Thiazol-2-ylpiperazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Thiazol-2-ylpiperazine


Formule: C₇H₁₁N₃S
MW: 169,25 g/mol
Point d'ébullition: 125°C
Numéro MDL: MFCD00778419
Numéro CAS: 42270-37-1
EINECS: 255-743-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=203605994cdc11c6fe69a08daa8d2334a3846ac7&vid=203605994cdc11c6fe69a08daa8d2334a3846ac7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité