Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-(m-Tolyl)-5H-pyrrolo[3,2-c:4,5-c']dipyridine ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T3281-100MG
TCIAT3281-100MGEA 170 EUR InStock
TCIAT3281-100MG
5-(m-Tolyl)-5H-pyrrolo[3,2-c:4,5-c']dipyridine ≥95.0% (par GC)
5-(m-Tolyl)-5H-pyrrolo[3,2-c:4,5-c']dipyridine


Formule: C₁₇H₁₃N₃
MW: 259,31 g/mol
Numéro CAS: 1014403-09-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité