Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

N-(1-Thioxoethyl)glycine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Ethanethioamidoacetic acid

T3312-200MG
TCIAT3312-200MGEA 145 EUR InStock
TCIAT3312-200MG
N-(1-Thioxoethyl)glycine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
N-(1-Thioxoethyl)glycine


Formule: C₄H₇NO₂S
MW: 133,17 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 412307-34-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6089cefdd0284f507bff7dd53681e86af6e99d4f&vid=6089cefdd0284f507bff7dd53681e86af6e99d4f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité