Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1,5,5-Tetrafluoro-2,4-pentanedione ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

T3330-5G
TCIAT3330-5GEA 492 EUR InStock
TCIAT3330-5G
1,1,5,5-Tetrafluoro-2,4-pentanedione ≥97.0% (par GC)
1,1,5,5-Tetrafluoro-2,4-pentanedione


Formule: C₅H₄F₄O₂
MW: 172,08 g/mol
Point d'ébullition: 127°C
Numéro MDL: MFCD03419795
Numéro CAS: 70086-62-3
ONU: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7f3f1b06f334d9262aae8331c1977b0743172a1&vid=d7f3f1b06f334d9262aae8331c1977b0743172a1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité