Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tris[4'-(2-thienyl)-4-biphenylyl]amine ≥97.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Tris[4'-(thiophen-2-yl)-4-biphenylyl]amine

T3337-200MG
TCIAT3337-200MGEA 168 EUR InStock
TCIAT3337-200MG
Tris[4'-(2-thienyl)-4-biphenylyl]amine ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Tris[4'-(2-thienyl)-4-biphenylyl]amine


Formule: C₄₈H₃₃NS₃
MW: 719,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD28291947
Numéro CAS: 1092356-36-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e19411090653ccb85ece2cffd56f87f85296e72&vid=0e19411090653ccb85ece2cffd56f87f85296e72&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité