Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-diphenyldisiloxane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: {[Dimethyl(phenyl)silyl]oxy}dimethylphenylsilane

T3348-5G
TCIAT3348-5GEA 91.3 EUR InStock
TCIAT3348-5G
1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-diphenyldisiloxane ≥98.0% (par GC)
1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-diphenyldisiloxane


Formule: C₁₆H₂₂OSi₂
MW: 286,52 g/mol
Point d'ébullition: 292°C
Numéro MDL: MFCD00039793
Numéro CAS: 56-33-7
EINECS: 200-265-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5105a45e0e87a9b221440514cac9e0d928968ef2&vid=5105a45e0e87a9b221440514cac9e0d928968ef2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité