Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

[3-(Trimethoxysilyl)propyl]succinic anhydride ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

T3360-5G
TCIAT3360-5GEA 182 EUR InStock
TCIAT3360-5G
[3-(Trimethoxysilyl)propyl]succinic anhydride ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
[3-(Trimethoxysilyl)propyl]succinic anhydride


Formule: C₁₀H₁₈O₆Si
MW: 262,33 g/mol
Point d'éclair: 190°C
Numéro CAS: 156088-53-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9249e285bb6b066bfb5a057abb362eed25635bc7&vid=9249e285bb6b066bfb5a057abb362eed25635bc7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité