Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trimethyl[[(1E,3E)-2-methylpenta-1,3-dien-1-yl]oxy]silane ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (1E,3E)-2-Methyl-1-(trimethylsilyloxy)-1,3-pentadiene

T3396-5ML
TCIAT3396-5MLEA 132 EUR InStock
TCIAT3396-5ML
Trimethyl[[(1E,3E)-2-methylpenta-1,3-dien-1-yl]oxy]silane ≥95.0% (par GC)
Trimethyl[[(1E,3E)-2-methylpenta-1,3-dien-1-yl]oxy]silane


Formule: C₉H₁₈OSi
MW: 170,33 g/mol
Point d'ébullition: 68°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 82223-91-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=115fe0d4bd032bfe5ad2c177d42a7f290ade8096&vid=115fe0d4bd032bfe5ad2c177d42a7f290ade8096&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité