Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-Trichostatic acid ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S,2E,4E)-7-[4-(Dimethylamino)phenyl]-4,6-dimethyl-7-oxo-2,4-heptadienoic acid

T3402-200MG
TCIAT3402-200MGEA 512 EUR InStock
TCIAT3402-200MG
(S)-Trichostatic acid ≥98.0% (par HPLC)
(S)-Trichostatic acid


Formule: C₁₇H₂₁NO₃
MW: 287,36 g/mol
Point de fusion: 91°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 68690-19-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6c0e3a452bef883cb8031745f1fa57ce246dfcb&vid=e6c0e3a452bef883cb8031745f1fa57ce246dfcb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité