1-(2-Tetrahydrofurfuryl)-2-thiourea ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: [(Tetrahydrofuran-2-yl)methyl]thiourea
T3413-200MG
TCIAT3413-200MGEA 174 EUR InStock
TCIAT3413-200MG
1-(2-Tetrahydrofurfuryl)-2-thiourea ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1-(2-Tetrahydrofurfuryl)-2-thiourea
Formule: C₆H₁₂N₂OS
MW: 160,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060498
Numéro CAS: 66892-25-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc412be90796113352725dc40753be7cc4b60178&vid=8a564e2572f65d8a0d9cc3d08b4b66a0bc553d95&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité