Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α,α,α′,α′-Tetramethyl-1,3-benzenedipropionic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-1,3-benzenedipropionic acid, 3,3'-(1,3-Phenylene)bis(2,2-dimethylpropanoic acid)

T3420-1G
TCIAT3420-1GEA 151 EUR InStock
TCIAT3420-1G
α,α,α′,α′-Tetramethyl-1,3-benzenedipropionic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
α,α,α′,α′-Tetramethyl-1,3-benzenedipropionic acid


Formule: C₁₆H₂₂O₄
MW: 278,35 g/mol
Point de fusion: 155°C
Numéro MDL: MFCD08276874
Numéro CAS: 819050-88-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37ff9acc8fb98d0f5835c032d5d6a7a5638435c9&vid=37ff9acc8fb98d0f5835c032d5d6a7a5638435c9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité