Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-1,3-benzenedipropionitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T3421-1G
TCIAT3421-1GEA 109 EUR InStock
TCIAT3421-1G
alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-1,3-benzenedipropionitrile ≥98.0% (par GC)
alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-1,3-benzenedipropionitrile


Formule: C₁₆H₂₀N₂
MW: 240,35 g/mol
Numéro CAS: 69774-36-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité