2',3',4'-Trifluoroacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(2,3,4-Trifluorophenyl)ethanone, 1-(2,3,4-Trifluorophenyl)ethan-1-one
T3425-1G
TCIAT3425-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAT3425-1G
2',3',4'-Trifluoroacétophénone ≥98.0% (par GC)
2',3',4'-Trifluoroacétophénone
Formule: C₈H₅F₃O
MW: 174,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061231
Numéro CAS: 243448-15-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité