Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tricyclohexylphosphine oxide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T3430-1G
TCIAT3430-1GEA 159 EUR InStock
TCIAT3430-1G
Tricyclohexylphosphine oxide ≥98.0% (par GC)
Tricyclohexylphosphine oxide


Formule: C₁₈H₃₃OP
MW: 296,42 g/mol
Point d'ébullition: 210°C
Numéro MDL: MFCD00014298
Numéro CAS: 13689-19-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité