Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

T3450-1G
TCIAT3450-1GEA 83.6 EUR InStock
TCIAT3450-1G
3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid


Formule: C₅H₇F₃O₂
MW: 156,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD08445819
Numéro CAS: 889940-13-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=687550f177aaec5e9d90bb82c74aeb58d3dd3e98&vid=2b8af2ff1b3111ca91d637d6216697e20845208e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité