Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tris(trimethylsilyl)phosphine ∼10% dans l'hexane

Fournisseur: TCI
Danger

T3453-10G
TCIAT3453-10GEA 423 EUR InStock
TCIAT3453-10G
Tris(trimethylsilyl)phosphine ∼10% dans l'hexane
Tris(trimethylsilyl)phosphine


Formule: [(CH₃)₃Si]₃P
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00015487
Numéro CAS: 15573-38-3
ONU: 1208
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6017f63ce61fe0bcbbd4bdefd0c340c43c67b97&vid=f993a84e1d91f59f7702b311268900f53d2d71fd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Iodometric titration) 9.5 to 11.0 w/w%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité