Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3,5-Tris(4'-fluorobiphenyl-4-yl)benzene ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4''''-Difluoro-5''-(4'-fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)-1,1':4',1'':3'',1''':4''',1''''-quinquephenyl

T3462-200MG
TCIAT3462-200MGEA 137 EUR InStock
TCIAT3462-200MG
1,3,5-Tris(4'-fluorobiphenyl-4-yl)benzene ≥95.0% (par HPLC)
1,3,5-Tris(4'-fluorobiphenyl-4-yl)benzene


Formule: C₄₂H₂₇F₃
MW: 588,67 g/mol
Point de fusion: 230°C
Numéro CAS: 372956-40-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité